Print…
Potassium trifluoromethanesulphinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium triflinate
PC5712-5G PC5712-1G
APOSPC5712-5GEA 760 EUR
APOSPC5712-5G APOSPC5712-1G
Potassium trifluoromethanesulphinate
Potassium trifluoromethanesulphinate
Fórmula: CF₃O₂S·K
Ponto de Fusão: 170…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054650
Número CAS: 41804-89-1
EINECS: 255-556-9