Print…
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-bromo-6-fluoropyridine-3-carboxylate
PC57105-1G PC57105-250MG
APOSPC57105-1GEA 870 EUR
APOSPC57105-1G APOSPC57105-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698113
Número CAS: 1214385-74-6