Print…
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-[(1R)-1-(methylamino)ethyl]benzotrifluoride
PC5710-1G PC5710-250MG
APOSPC5710-1GEA 1120 EUR
APOSPC5710-1G APOSPC5710-250MG
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fórmula: C₁₀H₁₂F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779107
Número CAS: 672906-72-8