Print…
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57088-1G PC57088-250MG
APOSPC57088-1GEA 339 EUR
APOSPC57088-1G APOSPC57088-250MG
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Fórmula: C₈H₇BrF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11153109
Número CAS: 50885-29-5