Print…
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57086-1G PC57086-250MG
APOSPC57086-1GEA 42.2 EUR
APOSPC57086-1G APOSPC57086-250MG
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Fórmula: C₈H₇BrF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11153061
Número CAS: 1021056-39-2