Print…
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57083-1G PC57083-250MG
APOSPC57083-1GEA 0 EUR
APOSPC57083-1G APOSPC57083-250MG
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₇FINO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31654715
Número CAS: 2092595-35-0