Print…
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57074-1G PC57074-250MG PC57074-5G
APOSPC57074-1GEA 220 EUR
APOSPC57074-1G APOSPC57074-250MG APOSPC57074-5G
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27665753
Número CAS: 1190130-82-5