Print…
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57058-25G PC57058-5G
APOSPC57058-25GEA 1470 EUR
APOSPC57058-25G APOSPC57058-5G
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Fórmula: C₄H₄F₄O₂
Ponto de ebulição: 93 °C (774 mm Hg)
Densidade: 1,3819 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412257
Número CAS: 1893-38-5
UN: 3272
ADR: 3,III