Print…
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57056-1G PC57056-250MG PC57056-5G
APOSPC57056-1GEA 0 EUR
APOSPC57056-1G APOSPC57056-250MG APOSPC57056-5G
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Fórmula: C₇H₇F₂N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23378513
Número CAS: 1422344-12-4