Print…
2-Nitrobenzal fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57055-1G PC57055-5G
APOSPC57055-1GEA 69.6 EUR
APOSPC57055-1G APOSPC57055-5G
2-Nitrobenzal fluoride
2-Nitrobenzal fluoride
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23382510
Número CAS: 64747-65-5