Print…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57054-1G PC57054-250MG PC57054-5G
APOSPC57054-1GEA 46.4 EUR
APOSPC57054-1G APOSPC57054-250MG APOSPC57054-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrClFO
Peso Molecular: 237.454 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11520661
Número CAS: 1114809-02-7