Print…
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluoro-6-iodophenyl)methanol
PC57046-1G PC57046-5G
APOSPC57046-1GEA 24.8 EUR
APOSPC57046-1G APOSPC57046-5G
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆FIO
Peso Molecular: 252.025 g/mol
Ponto de Fusão: 54…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09910144
Número CAS: 911825-94-0