Print…
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57015-1G PC57015-250MG
APOSPC57015-1GEA 287 EUR
APOSPC57015-1G APOSPC57015-250MG
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698111
Número CAS: 1210419-26-3