Print…
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56973-1G PC56973-250MG
APOSPC56973-1GEA 126 EUR
APOSPC56973-1G APOSPC56973-250MG
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Fórmula: C₁₀H₇F₃OS
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032283
Número CAS: 1171926-67-2