Print…
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC56972-1G PC56972-5G PC56972-25G
APOSPC56972-1GEA 159 EUR
APOSPC56972-1G APOSPC56972-5G APOSPC56972-25G
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrClFO
Peso Molecular: 251.48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194237
Número CAS: 231297-62-4
UN: 3261
ADR: 8 III