Print…
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56969-1G PC56969-250MG
APOSPC56969-1GEA 719 EUR
APOSPC56969-1G APOSPC56969-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂BrClF₃N
Peso Molecular: 284.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27959253
Número CAS: 1415130-42-5