Print…
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56968-1G PC56968-250MG PC56968-5G
APOSPC56968-1GEA 665 EUR
APOSPC56968-1G APOSPC56968-250MG APOSPC56968-5G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃BrClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812115
Número CAS: 1415130-43-6