Print…
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56967-1G PC56967-250MG PC56967-5G
APOSPC56967-1GEA 33.5 EUR
APOSPC56967-1G APOSPC56967-250MG APOSPC56967-5G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃BrClF₃O₂
Peso Molecular: 303.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28991853
Número CAS: 1956322-96-5