Print…
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56956-1G PC56956-250MG
APOSPC56956-1GEA 567 EUR
APOSPC56956-1G APOSPC56956-250MG
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₄F₄N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31710614
Número CAS: 2366994-50-3