Print…
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC56955-1G PC56955-250MG PC56955-5G
APOSPC56955-1GEA 31.9 EUR
APOSPC56955-1G APOSPC56955-250MG APOSPC56955-5G
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrClFO
Peso Molecular: 251.48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194236
Número CAS: 725743-41-9
UN: 3261
ADR: 8 III