Print…
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56954-1G PC56954-250MG PC56954-5G
APOSPC56954-1GEA 313 EUR
APOSPC56954-1G APOSPC56954-250MG APOSPC56954-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₆BrF₂NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18426223
Número CAS: 1263274-99-2