Print…
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56953-1G PC56953-250MG PC56953-5G
APOSPC56953-1GEA 290 EUR
APOSPC56953-1G APOSPC56953-250MG APOSPC56953-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₄BrF₂NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06409103
Número CAS: 263349-74-2