Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56940-1G PC56940-250MG
APOSPC56940-1GEA 0 EUR
APOSPC56940-1G APOSPC56940-250MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Fórmula: C₆H₂ClF₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11558920
Número CAS: 1076197-55-1