Print…
2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56937-1G PC56937-250MG
APOSPC56937-1GEA 654 EUR
APOSPC56937-1G APOSPC56937-250MG
2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Fórmula: C₉H₆BrF₆NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31695609
Número CAS: 637347-75-2