Print…
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56919-1G PC56919-250MG
APOSPC56919-1GEA 464 EUR
APOSPC56919-1G APOSPC56919-250MG
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₄BrFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16743019
Número CAS: 1249506-21-5