Print…
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56918-1G PC56918-250MG
APOSPC56918-1GEA 654 EUR
APOSPC56918-1G APOSPC56918-250MG
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Fórmula: C₁₁H₁₀BrFO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31695769
Número CAS: 2161554-52-3