Print…
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56917-1G PC56917-250MG
APOSPC56917-1GEA 447 EUR
APOSPC56917-1G APOSPC56917-250MG
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈BrFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28100223
Número CAS: 1404110-02-6