Print…
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56902-1G PC56902-250MG PC56902-5G PC56902-10G
APOSPC56902-1GEA 0 EUR
APOSPC56902-1G APOSPC56902-250MG APOSPC56902-5G APOSPC56902-10G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28733866
Número CAS: 1806838-95-8