Print…
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56868-1G PC56868-25G PC56868-5G
APOSPC56868-1GEA 92.8 EUR
APOSPC56868-1G APOSPC56868-25G APOSPC56868-5G
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile
Fórmula: C₁₄H₁₀FNO
Peso Molecular: 227.234 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11096849
Número CAS: 220583-40-4