Print…
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
PC56860-1G PC56860-5G
APOSPC56860-1GEA 364 EUR
APOSPC56860-1G APOSPC56860-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10696264
Número CAS: 131747-67-6