Print…
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromo-7-fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
PC56847-1G PC56847-250MG
APOSPC56847-1GEA 654 EUR
APOSPC56847-1G APOSPC56847-250MG
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Fórmula: C₉H₆BrFOS
Peso Molecular: 261.111 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29430045
Número CAS: 1569087-59-7