Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56843-1G PC56843-250MG
APOSPC56843-1GEA 102 EUR
APOSPC56843-1G APOSPC56843-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Fórmula: C₉H₄BrF₃
Peso Molecular: 249.027 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD31654734
Número CAS: 2244085-78-5
UN: 1993
ADR: 3 III