Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56842-1G PC56842-250MG
APOSPC56842-1GEA 102 EUR
APOSPC56842-1G APOSPC56842-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Fórmula: C₉H₄BrF₃
Peso Molecular: 249.027 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21243959
Número CAS: 1494947-64-6
UN: 1993
ADR: 3 III