Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56841-1G PC56841-250MG
APOSPC56841-1GEA 574 EUR
APOSPC56841-1G APOSPC56841-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Fórmula: C₉H₄BrF₃
Peso Molecular: 249.027 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD30529953
Número CAS: 1211523-00-0
UN: 1993
ADR: 3 III