Print…
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-ethynyl-1-fluorobenzene
PC56838-1G PC56838-250MG
APOSPC56838-1GEA 574 EUR
APOSPC56838-1G APOSPC56838-250MG
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Fórmula: C₈H₄BrF
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD26395447
Número CAS: 918487-39-5
UN: 1993
ADR: 3,III