Print…
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-ethynyl-2-fluorobenzene
PC56837-1G PC56837-250MG
APOSPC56837-1GEA 191 EUR
APOSPC56837-1G APOSPC56837-250MG
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Fórmula: C₈H₄BrF
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD31654731
Número CAS: 1701568-15-1
UN: 1993
ADR: 3,III