Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56830-1G PC56830-250MG
APOSPC56830-1GEA 522 EUR
APOSPC56830-1G APOSPC56830-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Fórmula: C₈H₄ClF₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29111399
Número CAS: 1446406-93-4