Print…
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56815-1G PC56815-250MG
APOSPC56815-1GEA 241 EUR
APOSPC56815-1G APOSPC56815-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.129 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835284
Número CAS: 1003709-96-3