Print…
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC56805-10G PC56805-1G PC56805-5G
APOSPC56805-10GEA 655 EUR
APOSPC56805-10G APOSPC56805-1G APOSPC56805-5G
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Fórmula: C₁₁H₆F₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00559321
Número CAS: 2340-87-6