Print…
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzene
PC56803-1G PC56803-250MG
APOSPC56803-1GEA 1150 EUR
APOSPC56803-1G APOSPC56803-250MG
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl
Fórmula: C₁₃H₈BrF₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412188
Número CAS: 255837-15-1