Print…
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56800-1G PC56800-250MG
APOSPC56800-1GEA 1010 EUR
APOSPC56800-1G APOSPC56800-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Peso Molecular: 186.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036843
Número CAS: 359828-68-5