Print…
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56798-1G PC56798-5G
APOSPC56798-1GEA 46.4 EUR
APOSPC56798-1G APOSPC56798-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Fórmula: C₇H₅BrFIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22543687
Número CAS: 1394291-47-4