Print…
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC56795-100MG PC56795-1G PC56795-500MG
APOSPC56795-100MGEA 522 EUR
APOSPC56795-100MG APOSPC56795-1G APOSPC56795-500MG
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Fórmula: C₁₄H₁₄BrF₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2237235-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III