Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC56777-1G PC56777-5G
APOSPC56777-1GEA 473 EUR
APOSPC56777-1G APOSPC56777-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393815
Número CAS: 1261822-74-5