Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56771-1G PC56771-5G
APOSPC56771-1GEA 870 EUR
APOSPC56771-1G APOSPC56771-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₃
Peso Molecular: 240.564 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393797
Número CAS: 1261731-19-4