Print…
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56759-1G PC56759-250MG
APOSPC56759-1GEA 609 EUR
APOSPC56759-1G APOSPC56759-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Fórmula: C₈H₁₆FNO₂
Peso Molecular: 177.217 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30378923
Número CAS: 2006287-03-0