Print…
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56758-1G PC56758-5G PC56758-25G
APOSPC56758-1GEA 77 EUR
APOSPC56758-1G APOSPC56758-5G APOSPC56758-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Derivatizing reagent for lipids
Fórmula: C₁₄F₁₀O₃
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863747
Número CAS: 15989-99-8