Print…
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56749-1G PC56749-250MG
APOSPC56749-1GEA 654 EUR
APOSPC56749-1G APOSPC56749-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28408579
Número CAS: 1802650-67-4