Print…
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56741-1G PC56741-250MG
APOSPC56741-1GEA 1350 EUR
APOSPC56741-1G APOSPC56741-250MG
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₃F₃N₂
Peso Molecular: 303.151 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411263
Número CAS: 74418-16-9