Print…
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56736-1G PC56736-5G
APOSPC56736-1GEA 214 EUR
APOSPC56736-1G APOSPC56736-5G
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18415555
Número CAS: 1261737-50-1